Learn More
Epredia™ Cajas de plástico para portaobjetos
Almacene un lote de portaobjetos en un pequeño espacio con estas cajas duraderas.
Marca: Epredia™ B1784
27.79 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Almacene un lote de portaobjetos en un pequeño espacio con las cajas de plástico para portaobjetos Thermo Scientific™ duraderos.
- Estructura de plástico de ABS duradero y revestimiento de corcho interno que protege los portaobjetos
- Permite almacenar y proteger 25, 50 o 100 portaobjetos
- Una ficha índice se acopla a la tapa para anotar los títulos de los portaobjetos
- Las ranuras numeradas de la caja corresponden al índice de la tapa para mantener la organización
- Las tapas separan cajas de 25 y 50 portaobjetos para facilitar el almacenamiento y la recuperación
- Disponible en rojo, blanco o azul para la codificación por colores o según preferencia estética
- La caja de 50 portaobjetos se abre y se cierra utilizando un pestillo de plástico; la caja de 100 portaobjetos tiene una tapa articulada con un broche metálico
Dimensiones (cerrada)
Caja de 25 portaobjetos: 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8cm)
Caja de 50 portaobjetos: 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Caja de 100 portaobjetos: 21 x 16 x 3 cm
Especificaciones
50 portaobjetos | |
Caja de 50 portaobjetos; roja | |
8,25 × 3,375 × 1,25 pulg (21 × 8,3 × 3,8 cm) | |
3,8 cm | |
21 cm | |
3,375 in |
Rojo | |
25 portaobjetos; 48 portaobjetos; 50 portaobjetos | |
1,25 in | |
8,25 in | |
Plástico ABS | |
8,3 cm |