Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico
Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno.
Marca: Microspec™ C5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye 250 asas de siembra de plástico
- Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno
- 200 mm de longitud
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
200 mm | |
Sobre Microseal | |
No |
1 μl | |
Azul | |
1 unidad | |
Sí |
Título del producto
Microspec™ Asas de siembra de plástico > 1 μl; No estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido