Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico
Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno.
Marca:  Microspec™ B5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16634822
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Incluye 250 asas de siembra de plástico
  • Fabricadas de forma aséptica o esterilizadas con óxido de etileno
  • 200 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
Sí
No estéril
200 mm
Sobre Microseal
No
5 μl
Azul
250
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Microspec™ Asas de siembra de plástico > 5 μl; No estériles