Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de espuma de plástico
Mantenga seguro el contenido de sus recipientes con estos tapones duraderos y reutilizables. Los tapones de espuma de plástico Indenti-plug™ también se pueden utilizar como limpiador con pipetas, tubos, viales y tubos de precisión.
99.75€ - 143.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Plástico |
Tipo de producto | Tapón |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11735289
|
Cole-Parmer™
06298-80 |
De 45 a 50 mm |
143.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795299
|
Cole-Parmer™
06298-78 |
De 35 a 45 mm |
99.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Transpirable, no absorbente, resistente a productos químicos y tolerante al calor
- La espuma de celdas abiertas tiene una densidad uniforme
- No deja fibras
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Plástico | |
Tapón |