Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de espuma de plástico Incenti-plug™
Código de producto. 11735289 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
De 35 a 45 mm
De 45 a 50 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 80
Código de producto. 11735289
Marca: Cole-Parmer™ 0629880
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga seguro el contenido de sus recipientes con estos tapones duraderos y reutilizables. Los tapones de espuma de plástico Indenti-plug™ también se pueden utilizar como limpiador con pipetas, tubos, viales y tubos de precisión.
  • Transpirable, no absorbente, resistente a productos químicos y resistente al calor
  • La espuma de células abiertas tiene una densidad uniforme
  • No deja fibras
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) De 45 a 50 mm
Cantidad 80/paq.
Esterilizables en autoclave
Color Blanco
Material Plástico
Tipo de producto Tapón