Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de espuma de plástico Incenti-plug™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
De 35 a 45 mm
De 45 a 50 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 80
Descripción
- Transpirable, no absorbente, resistente a productos químicos y resistente al calor
- La espuma de células abiertas tiene una densidad uniforme
- No deja fibras
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | De 35 a 45 mm |
| Cantidad | 100/ck. |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Blanco |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Tapón |