Learn More
Sperian™ Filtros de plástico
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Los filtros Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 se colocan en posición baja para no obstaculizar el campo de visión.
17.00€ - 42.00€
Especificaciones
Tipo de cartucho | Filtro |
---|---|
Tipo de conexión | RD40 |
Tipo de producto | Filtros de plástico |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12653153
|
Sperian™
1788155 |
Protección contra vapores y partículas de gas - A2B2E2K2 P3 de gran capacidad para trabajos de larga duración |
42.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12613143
|
Sperian™
1786000 |
Protección contra el polvo y las partículas |
17.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12663153
|
Sperian™
1788161 |
Protección contra gases/vapores y partículas - AX gran capacidad para trabajos de larga duración |
30.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Body made of plastic provides optimum resistance
- Low breathing resistance
- Available in models to protect against airborne particulates, biohazards, chemicals, contamination and gas, vapors and smoke
Especificaciones
Filtro | |
RD40 | |
Filtros de plástico |