Learn More
Sperian™ Filtros de plástico
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Los filtros Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 se colocan en posición baja para no obstaculizar el campo de visión.
Marca: Sperian™ 1788161
Detalles adicionales : Peso : 0.28800kg
Descripción
- El cuerpo fabricado de plástico proporciona una óptima resistencia
- Baja resistencia a la respiración
- Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, contaminación y gas, humo y vapore.
Especificaciones
Filtro | |
RD40 | |
Filtros de plástico | |
Mascarilla facial completa equipada con un conector RD40 |
E.C. Declaración de Conformidad- CE Categoría PPE- 3, Garantía de Calidad- ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 0070-236-079-03-06-0006, Certificación CE- Certificación CE, Número de Certificación CE- 0070-236-079-03-06-0006 | |
Material ABS con cubierta de plástico - Alto contenido de carbón activado | |
Protección contra gases/vapores y partículas - AX gran capacidad para trabajos de larga duración |