Learn More
Plasminogen Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Plasminogen Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
121.38€ - 617.10€
Especificaciones
Antígeno | Plasminogen Ab-1 |
---|---|
Clon | SBF1 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12601937
|
Epredia
MS-659-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
432.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12671927
|
Epredia
MS-659-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12691927
|
Epredia
MS-659-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12661927
|
Epredia
MS-659-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12681927
|
Epredia
MS-659-P |
Unconjugated | 200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12611937
|
Epredia
MS-659-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12621937
|
Epredia
MS-659-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Plasminogen is a key proenzyme of plasmin in the fibrinolytic and thrombolytic systems, the deficiency of which leads to a mild thrombotic tendency. Plasminogen binds to fibrin as well as to the surface of endothelial cells and monocytes/macrophages, where it is activated to plasmin. Streptokinase is a plasminogen activator widely used in treating blood-clotting disorders. Complexes of streptokinase with human plasminogen can hydrolytically activate other plasminogen molecules to plasmin, which then dissolves blood clots. Apolipoprotein(a) is very similar to plasminogen in terms of amino acid sequence, it inhibits plasmin generation by competing with plasminogen's binding to fibrin and endothelial cells.Host Species: Mouse
Clone: SBF1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human plasminogen protein
Molecular Weight: ∽120kDa
Positive Control: HUVEC cells
Cellular Localization: Secreted protein
Recommended for:
- Western Blotting (Nonreduced only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Plasminogen Ab-1 | |
Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |
SBF1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
Human plasminogen protein | |
Primary |