Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de elución de ADN plasmídico AE NucleoSpin™
Se utiliza para extraer plásmidos puros mediante cromatografía de columnas. El tampón de elución de ADN plasmídico AE NucleoSpin™ de Macherey-Nagel™ está diseñado para su uso con los kits de columnas de purificación plasmídica NuceloSpin™. El tampón Tris/HCl es ligeramente alcalino y ofrece condiciones de recuperación de baja resistencia iónica.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740917.1
Código de producto. 12716563
  • 85.40€ / 1000 ml
Descripción
Los kits NucleoSpin™ Plasmid cuentan con un protocolo que finaliza con un paso de elución. El tampón de elución de ADN plasmídico AE es una solución de Tris/HCl de 5 mm con un pH de 8,5 para extraer ADN plasmídico puro de la matriz de la columna NucleoSpin™ en condiciones de baja fuerza iónica.
El tampón de elución AE complementario es necesario cuando se adapta el volumen del tampón para lograr una mayor producción, lo que puede ser necesario para algunas aplicaciones posteriores. Los kits plasmídicos NucleoSpin™ incluyen suficiente tampón de elución AE para adaptarse al protocolo estándar (recuperación típica: 70–90 %)
  • Mayor producción en general, especialmente para construcciones más grandes: Tampón de calor, utilice hasta 2× el tampón, incube durante más tiempo
  • Alto rendimiento: Realice dos pasos de elución, que utilizan el tampón de elución doble, para una recuperación del 90–100 %
  • Alta concentración: Utilice el 60 % del volumen del tampón de elución para una concentración de ∼130 % (producción máx.: 80 %)
  • Alta producción y alta concentración: Realice una incubación más prolongada con un 50 % del volumen del tampón de elución y, a continuación, aplique un paso de elución estándar (producción: 85–100 %, a una concentración alta)
Especificaciones
Especificaciones
5mM
8.5
77-86-1
Elution Buffer AE
NucleoSpin™ Plasmid DNA kits
1000 mL
For Plasmid DNA Purification
Tris–HCl solution
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tampón de elución de ADN plasmídico AE NucleoSpin™ > Cantidad: 1000mL