Learn More
Macherey-Nagel™ Purificación de ADN plasmídico, NucleoBond™, juego de tampones III
Buffer set for the isolation of genomic DNA from bacteria using NucleoBond AXG columns; sufficient for 10 AXG 500 columns (Maxi preps); 20 AXG 100 columns (Midi preps), or 100 AXG 20 columns (Mini preps).
Marca:  Macherey-Nagel™ 740603
Código de producto. 10626325
  • 180.00€ / cada uno
Descripción
Los juegos de tampones AXG NucleoBond™ incluyen todos los tampones y enzimas necesarios (proteinasa K y ARNasa A) para la extracción de ADN genómico de tejidos y bacterias. El uso de estos juegos de tampones en combinación con columnas AXG NucleoBond™ permite el aislamiento de hasta 500 μg de ADN genómico de diferentes matrices. La calidad del ADN genómico es extraordinariamente alta y es adecuada para todo tipo de reacciones posteriores. Las columnas NucleoBond™ AXG se ejecutan por flujo por gravedad, lo que se traduce en un ADN de alto peso molecular sin cizallamiento. Las muestras se lisan primero con proteinasa K. Antes de cargar el lisado en la columna NucleoBond™ AXG, se diluye con tampón N2 para garantizar un buen flujo, así como una unión cuantitativa del ADN. Después de un lavado eficaz, el ADN genómico se eluye con un tampón con alto contenido en sal y se precipita con isopropanol. Las columnas AXG NucleoBond™ están disponibles en tres tamaños (AXG 20, AXG 100 y AXG 500). Juegos de tampones NucleoBond™ : juego de tampones III NucleoBond™ para el aislamiento de ADN genómico de bacterias: para 10 columnas AXG 500 (maxipreps), 20 columnas AXG 100 (midipreps) o 100 columnas AXG 20 (minipreps). Juego de tampones IV NucleoBond™ para el aislamiento de ADN genómico del tejido: para 10 columnas AXG 500 (maxipreps), 20 columnas AXG 100 (midipreps) o 100 columnas AXG 20 (minipreps). Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Columnas NucleoBond™ AXG con juego de tampones NucleoBond™ III para ADN genómico de bacterias y levaduras (para levaduras se requieren tampones adicionales)
  • Columnas NucleoBond™ AXG con juego de tampones NucleoBond™ IV para ADN genómico del tejido
  • Cromatografía de intercambio aniónico
  • Tamaño de la muestra: hasta 80 ml de cultivo celular o hasta 400 mg de tejido
  • Producción: hasta 500 μg de ADN genómico
  • Sistema de separación rápido y versátil
  • Columnas ejecutadas por flujo por gravedad
  • Reproducibilidad entre lotes elevada
  • Sin uso de disolventes orgánicos
  • Ácidos nucleicos ultrapuros adecuados para todas las aplicaciones posteriores Para la extracción de ADN genómico de: tejido; levadura y bacterias.
Especificaciones
Especificaciones
For Isolation of Genomic DNA From Bacteria and Yeast, Only Applicable with NucleoBond AXG Columns, set incl. RNase A
1 Set
Buffer Set III
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Purificación de ADN plasmídico, NucleoBond™, juego de tampones III > Cantidad: 1 juego