Learn More
BD Biosciences™ Kit de recuento de plasma (CE/IVD)
Identifique y enumere los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas residuales en plasma humano fresco.
Marca: BD Biosciences™ 338331
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para uso diagnóstico in vitro para identificar y enumerar los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas residuales en plasma humano fresco, mediante citometría de flujo
- Para su uso en el sistema BD FACSVia™ con el software clínico BD FACSVia™, y en el citómetro de flujo BD FACSCalibur™ con el software BD CellQuest™ Pro y BD FACSComp™
- La calidad del plasma fresco congelado puede determinarse mediante el recuento de los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas residuales antes de la congelación.
- Las aplicaciones de citometría de flujo proporcionan un método rápido, cuantitativo y reproducible para identificar y enumerar las poblaciones de células residuales.
Especificaciones
Almacene el kit de recuento de plasma BD a 2° - 8 °C. No los utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. | |
Kit de recuento de plasma | |
Vial con reactivo A, vial con reactivo B, tubos BD Trucount | |
50 pruebas, 25 tubos |
Identifique y enumere los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas residuales en plasma humano fresco. | |
Para su uso en el sistema BD FACSVia™ con el software clínico BD FACSVia™, y en el citómetro de flujo BD FACSCalibur™ con el software BD CellQuest™ Pro y BD FACSComp™ | |
Envasado en dos bolsas de aluminio Cada bolsa contiene 25 tubos y desecante. | |
Para evitar la posible condensación, abra la bolsa solo después de que haya alcanzado la temperatura ambiente y vuelva a sellarla con cuidado inmediatamente después. Examine el desecante cada vez que abra la bolsa. Si el desecante ha cambiado de azul a lavanda, deseche los tubos restantes. Utilice los tubos en el transcurso de 1 hora después de retirarlos de la bolsa de aluminio. Una vez abierta la bolsa, los tubos permanecen estables durante 1 mes. No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en el envase. |
Título del producto
BD Biosciences™ Kit de recuento de plasma (CE/IVD) > 50 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido