Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de émbolo plano para triturador de tejidos de PTFE
Utilícelo con recipientes de vidrio para homogeneizar el material de tejido. El émbolo plano de la trituradora de tejidos de PTFE está fabricado con PTFE puro.
Marca:  Fisherbrand™ 011.210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10177701
  • 15.50€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
  • Ultrapuro, sin riesgo de contaminación
  • Espacio libre estándar de 0,15 a 0,25 mm
  • Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado.
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Blanco
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
Reducción del tamaño de partículas
270mm
Sí (individualmente)
10 ml
Homogeneizador triturador de tejidos
Triturador de tejidos/homogeneizador, recipiente de vidrio
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Cabezal de émbolo plano para triturador de tejidos de PTFE > Capacidad: 10 ml