Learn More
Eppendorf™ Pipette Manager - Connected Electronic Pipette System
Control Eppendorf's connected electronic pipettes via a dedicated WiFi for faster, more reproducible results. Remotely set up pipettes, receive pipetting technique guidance, digitally document activities, and more.
Marca: Eppendorf™ 4861000970
91.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Transmita los ajustes y otros parámetros rápidamente a las pipetas electrónicas conectadas y comience a pipetear inmediatamente
- Obtenga orientación del gestor de líquidos integrado en el software cuando trabaje con líquidos de diferente viscosidad, volatilidad o líquidos que formen espuma
- Elija entre tipos de líquidos Eppendorf predefinidos (por ejemplo, acetona) o cree uno propio
- Gestione su flota de pipetas de forma más eficaz dentro de su grupo de trabajo y mejore la colaboración (por ejemplo, compartiendo tipos de líquidos creados)
- Todas las pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer y Xplorer plus de 4, 6, 8 y 12 canales son compatibles. Las pipetas Move It™ no son compatibles actualmente.
- Actualice fácilmente las pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer y Xplorer plus con el módulo Wi-Fi Eppendorf Xplorer Connect. Los módulos Wi-Fi incluyen una batería más corta para un ajuste óptimo.
- El gestor de pipetas VisioNize se basa en el concepto de interfaz táctil VisioNize que ha sido ampliamente probado por los clientes para reducir el tiempo de aprendizaje y de ajuste.
Especificaciones
Xplorer Electronic Pipette | |
Modelo Wi-Fi, batería incluida | |
Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus and Xplorer plus Move It™ Electronic Pipettes | |
WiFi, Battery |