Learn More
Eppendorf™ Pipette Manager - Connected Electronic Pipette System
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tipo:
Modelo Wi-Fi, batería incluida
Servidor táctil externo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Gestor de pipetas, un servidor táctil externo que permite la comunicación con pipetas electrónicas conectadas.
- Transmita los ajustes y otros parámetros rápidamente a las pipetas electrónicas conectadas y comience a pipetear inmediatamente
- Obtenga orientación del gestor de líquidos integrado en el software cuando trabaje con líquidos de diferente viscosidad, volatilidad o líquidos que formen espuma
- Elija entre tipos de líquidos Eppendorf predefinidos (por ejemplo, acetona) o cree uno propio
- Gestione su flota de pipetas de forma más eficaz dentro de su grupo de trabajo y mejore la colaboración (por ejemplo, compartiendo tipos de líquidos creados)
- Todas las pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer y Xplorer plus de 4, 6, 8 y 12 canales son compatibles. Las pipetas Move It™ no son compatibles actualmente.
- Actualice fácilmente las pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer y Xplorer plus con el módulo Wi-Fi Eppendorf Xplorer Connect. Los módulos Wi-Fi incluyen una batería más corta para un ajuste óptimo.
- El VisioNize se basa en el concepto de interfaz táctil VisioNize que ha sido ampliamente probado por los clientes para reducir el tiempo de aprendizaje y de ajuste.
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con | Xplorer Electronic Pipette |
Material | Policarbonato |
Tipo | Servidor táctil externo |
Para utilizar con (equipo) | Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus and Xplorer plus Move It™ Electronic Pipettes |
Incluye | Power Supply, Operating Manual |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 196 x 153.7 x 75 mm |
Tensión | 100/240 V |
Frecuencia | 50/60 Hz ±5% |
Título del producto
Eppendorf™ Pipette Manager - Connected Electronic Pipette System >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido