Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Acelere las aplicaciones de PCR y qPCR con placas de PCR Piko de 24 pocillos, con tecnología de pared ultrafina (UTW) para reducir considerablemente el grosor de las paredes de los pocillos.
145.00€ - 536.00€
Especificaciones
Código de barras | Sin código de barras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
Línea de productos | Piko™ |
Color | Blanco |
Tipo de producto | Microplaca de PCR |
Código de producto | Marca | Color | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10056769
|
Thermo Scientific™
SPL0961 |
Blanco | 96 |
536.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15206217
|
Thermo Scientific™
SPL096150 |
Blanco | 96 |
145.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las placas de PCR Piko pertenecen a una familia de placas de PCR que ocupan lo mismo que un portaobjetos de microscopio.No solo hemos reducido el tamaño de la placa, sino que hemos reducido drásticamente el grosor de las paredes de los pocillos utilizando nuestra tecnología patentada de pared ultrafina (UTW).
Características destacadas
- Pared ultrafina (UTW) para aplicaciones de PCR/qPCR rápidas
- Perfil bajo
- Diseñada para su uso con termocicladores de 24 pocillos Piko y PikoReal
- Las placas se pueden encajar en el marco de la placa para crear una placa estándar de 96 pocillos.
- Compatible con pipetas multicanal estándar y plataformas de manipulación de líquidos
- Espaciado de pocillos y tamaño conformes con las dimensiones industriales (ANSI)
Especificaciones
Sin código de barras | |
Piko™ | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
Estándar |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Blanco | |
Termociclador Piko, sistema de PCR en tiempo real PikoReal | |
96 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.