Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
200/caja
50 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 50
Descripción
Las placas de PCR Piko son una familia de placas de PCR del tamaño de un portaobjetos de microscopio. Además de reducir el tamaño de la placa, hemos reducido drásticamente el grosor de las paredes del pocillo mediante nuestra tecnología patentada de pared ultrafina (UTW).
Las placas de PCR Piko también son alternativas flexibles para las microplacas convencionales. Cuatro placas, cada una con el tamaño de un portaobjetos de microscopio, que se pueden encajar de forma reversible en un soporte rígido y generan una superficie equivalente a una microplaca de 96 o 384 pocillos estándar. Este formato permite combinar varias fuentes de muestras en una única secuencia de PCR o someterlas a diferentes procesos posteriores a la PCR.
- El grosor de las paredes es un 50 % menor que el de los tubos de paredes finas convencionales.
- Formato flexible que permite ahorrar costes y reducir los residuos
- Compatibles con pipetas multicanal y sistemas de manipulación de líquidos estándar
- Espaciado de pocillos y tamaño conformes con las dimensiones industriales (ANSI)
- Disponible en colores transparente y blanco
Recomendada para:
PCR, PCR rápida, PCR de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 200 placa |
| Línea de productos | Piko |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador Piko, sistema de PCR en tiempo real PikoReal |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Cantidad | 200/caja |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction