Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Acelere las aplicaciones de PCR y qPCR con placas de PCR Piko de 24 pocillos, con tecnología de pared ultrafina (UTW) para reducir considerablemente el grosor de las paredes de los pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ SPL096150
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las placas de PCR Piko pertenecen a una familia de placas de PCR que ocupan lo mismo que un portaobjetos de microscopio.No solo hemos reducido el tamaño de la placa, sino que hemos reducido drásticamente el grosor de las paredes de los pocillos utilizando nuestra tecnología patentada de pared ultrafina (UTW).
Se pueden encajar cuatro placas en un solo marco, lo que produce el equivalente de una microplaca estándar de 384 pocillos.Características
• Pared ultrafina (UTW) para aplicaciones de PCR/qPCR rápidas
• Perfil bajo
• Diseñadas para su uso con los termocicladores de 96 pocillos Piko y PikoReal
• Las placas se pueden encajar en el marco de la placa para crear una placa estándar de 384 pocillos
• Compatible con pipetas multicanal estándar y plataformas de manipulación de líquidos
• Espaciado de pocillos y superficie de acuerdo con las dimensiones industriales (ANSI)
Aplicaciones
• qPCR/PCR en tiempo real
Productos relacionados
Placa de PCR Piko, 96 pocillos, transparente
Placa de PCR Piko, 96 pocillos, blanca
Marco de placa para placas de PCR Piko de 96 pocillos, blanco
Especificaciones
Sin código de barras | |
50 placa | |
Blanco | |
Termociclador Piko, sistema de PCR en tiempo real PikoReal | |
96 |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Piko™ | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
Estándar |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.