Learn More
Thermo Scientific™ Papel de filtro para Western Blotting, extragrueso, 7 cm x 8,4 cm
Código de producto. 10165844 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10165844
Marca: Thermo Scientific™ 88605
Hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Los papeles de filtro para western blot Thermo Scientific™ Pierce son Hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Las láminas de papel de transferencia son componentes necesarios de los cassettes y sándwiches de transferencia que normalmente se deben montar para diversos tipos de protocolos de proteína o ácido nucleico, de gel a membrana y de transferencia. Los papeles filtro de alta calidad Western Blotting Pierce están disponibles como láminas de grosor estándar y de grosor adicional que se han precortado para mayor comodidad con minigeles.
Características destacadas:
  • Alta calidad: papel de fibra de celulosa de algodón limpio fabricado con agua ultrapura sin aditivos para eliminar las fuentes de señales de fondo y artefactos
  • Facilidad de uso: láminas de papel filtro precortadas en varios tamaños prácticos para su uso con la mayoría de tamaños de minigel, casetes de transferencia de depósito y dispositivos de transferencia semiseca
  • Dos grosores: elija el papel con grosor estándar para procedimientos tradicionales o un papel filtro con grosor adicional para transferencias de alta capacidad o para eliminar mediante varias láminas
  • Validado: uso probado y recomendado con métodos de proteínas, incluido el dispositivo de transferencia semiseca rápida Thermo Scientific Pierce (n.º de referencia 88217).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Papel de filtro para Western Blotting Pierce, extragrueso, 7 cm x 8,4 cm
Formato Lámina
Material Algodón
Área de filtración 7 x 8,4 cm
Cantidad 50 láminas
Grosor (métrico) 2,5 mm
Tipo Papel filtro para western blotting
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iodic acid potassiumsalt