Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Rhodamine (5/6-carboxy-tetramethyl-rhodamine succinimidyl ester), mixed isomer
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Descripción
Los reactivos y kits de etiquetado con rodamina y TRITC Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de rodamina, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que se usan como sondas fluorescentes.
Los colorantes de rodamina se utilizan en microscopía de fluorescencia, citometría de flujo y ensayos basados en inmunofluorescencia como Western blot y ELISA. La TRITC, la NHS-rodamina y el cloruro de sulfonilo Texas Red™ son reactivos a los grupos de aminas primarias en proteínas, péptidos y otras biomoléculas. Los colorantes de rodamina son a menudo una mezcla de isómeros con grupos reactivos conectados en las posiciones 5 y 6 del anillo inferior. Las propiedades de estos isómeros son indistinguibles en términos de espectros de excitación y emisión, y para aplicaciones de proteínas no hay necesidad de aislar un isómero específico. El isómero único se utiliza en técnicas de separación de alta resolución como secuenciación y electroforesis capilar.
Características destacadas:
- Etiquete y purifique anticuerpos en aproximadamente una hora. Permite etiquetar eficazmente anticuerpos y otras proteínas purificadas en aminas primarias (cadenas laterales de lisina). El protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelentes relaciones colorante-proteínas para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo de un solo uso. Purificación eficaz y eliminación de colorante no reaccionado con excelente recuperación de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | NHS-rodamina Pierce |
Cantidad | 25 mg |
Tipo de producto | NHS-Rodamina |
Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a -20 °C. |
Reactividad química | Amina |
Fracción reactiva | Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS |
Etiqueta o tinte | Isómeros de rodamina, TMR (Tetrametilrodamina), isómeros de TRITC |
Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
Línea de productos | Pierce™ |
Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ NHS-Rhodamine (5/6-carboxy-tetramethyl-rhodamine succinimidyl ester), mixed isomer >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido