Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Concentración:
0,5 pmol/μL
5 pmol/μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Descripción
The Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) contains seven PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimate peptides in five isotopologue versions for the generation of seven standard curves to assess sensitivity and dynamic range of LC-MS/MS systems.
El estándar de idoneidad del sistema Pierce LC-MS/MS (mezcla 7 x 5) contiene 7 de 15 péptidos de la mezcla de calibración del tiempo de retención de péptidos Pierce (n.º de cat. 88320). Cada uno de los siete péptidos tiene cinco versiones (aminoácidos etiquetados con 0, 1, 2, 3 o 4 isótopos pesados) en cinco concentraciones distintas. La mezcla de 7 x 5 se puede utilizar con el software Skyline para evaluar el intervalo dinámico, la linealidad y el límite inferior de cuantificación (LLOQ).
El estándar de idoneidad del sistema Pierce LC-MS/MS (mezcla 7 x 5) es:
• Alta calidad: contiene cinco conjuntos de siete péptidos HeavenyPeptide AQUA Ultimate; cada uno de los cuales se distingue gracias al etiquetado único de isotopólogos
• Optimizado: permite programar ventanas de adquisición de MS para mejorar la cuantificación y aumentar el multiplexing
• Cuantitativo: evalúa el rango dinámico del instrumento y su sensibilidad
• Predictivo: permite evaluar el rendimiento de la cromatografía y los instrumentos de MS
Aplicaciones:
• Optimización de los parámetros de LC y MS
• Estándar para adquisición dependiente de datos (DDA)
• Estándar para MS objetivo (por ejemplo, monitorización de reacción paralela (PRM)
• Identificación de la ventana de elución total de péptidos
• Rango dinámico de evaluación de sistemas de flujo nano o capilar de LC-MS/MS
El estándar de idoneidad del sistema Pierce LC-MS/MS (mezcla 7 x 5) es:
• Alta calidad: contiene cinco conjuntos de siete péptidos HeavenyPeptide AQUA Ultimate; cada uno de los cuales se distingue gracias al etiquetado único de isotopólogos
• Optimizado: permite programar ventanas de adquisición de MS para mejorar la cuantificación y aumentar el multiplexing
• Cuantitativo: evalúa el rango dinámico del instrumento y su sensibilidad
• Predictivo: permite evaluar el rendimiento de la cromatografía y los instrumentos de MS
Aplicaciones:
• Optimización de los parámetros de LC y MS
• Estándar para adquisición dependiente de datos (DDA)
• Estándar para MS objetivo (por ejemplo, monitorización de reacción paralela (PRM)
• Identificación de la ventana de elución total de péptidos
• Rango dinámico de evaluación de sistemas de flujo nano o capilar de LC-MS/MS
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) (0.5 pmol/μL) |
Línea de productos | Thermo Scientific™ |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Concentración | 0,5 pmol/μL |
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
Tipo | Estándar de sistema LC-MS/MS |
Cantidad | 25 μL |
Documentos
Product Information
Manuals
User Guide: Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 Mix)
Versión: A.0
Tamaño : 272.1 kB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
SPECS | Certificado de análisis | 15/10/2024 | A40010 |
YK383092 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | A40010 |
YD359600 | Certificado de análisis | 25/04/2023 | A40010 |
YC359599 | Certificado de análisis | 15/03/2023 | A40010 |
XI3694932 | Certificado de análisis | 15/10/2022 | A40010 |
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido