Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Sensitivity Plates, Black, 8-Well Strip
Microplacas de unión a biotina recubiertas para maximizar la eficacia de captura de las sondas biotiniladas y controlar el fondo en ensayos para niveles bajos de análito objetivo.
Marca: Thermo Scientific™ 15525
Descripción
Las™ placas de estreptavidina de alta sensibilidad Thermo Scientific Pierce son microplacas de unión a biotina recubiertas para maximizar la eficacia de captura de las sondas biotiniladas y controlar el fondo en ensayos para niveles bajos de analito objetivo.
Las placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific Pierce negras de tiras de 8 pocillos son microplacas de unión a biotina recubiertas para maximizar la eficacia de captura de las sondas biotiniladas y controlar el fondo en ensayos para niveles bajos de análito objetivo.
Características de las placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina, negras, de tiras de 8 pocillos
• Sensibles: detectan hasta 5 ng/ml de IgG biotinilada
• Específicas: bajo fondo con alta relación señal-ruido
• Robustas: amplio rango dinámico
• Listas para su uso: las placas se suministran prebloqueadas para ahorrar tiempo
Las placas recubiertas Thermo Scientific Pierce están recubiertas con tecnología patentada de activación de superficies para lograr un recubrimiento óptimo de proteína activa de unión a la biotina de estreptavidina. Las placas de alta sensibilidad permiten detectar concentraciones bajas (ng/ml) de anticuerpos biotinilados y otras proteínas.
La estreptavidina es la proteína de unión a la biotina más conocida y más accesible para los métodos de investigación. La estreptavidina tiene un punto isoeléctrico de 5 a 6, lo que resulta en bajas interacciones no específicas.
Productos relacionados
Placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Pierce, transparentes, tira de 8 pocillos (n.º de cat. de cat. 15520)
Especificaciones
Alta sensibilidad, afinidad | |
Placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Pierce, negras, tira de 96 pocillos | |
5 placa | |
Negro | |
Poliestireno | |
Estreptavidina | |
5 plates |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Fluorescencia | |
Pierce™ | |
Microplaca | |
96 | |
Tampón Blocker™ BSA |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZG397965 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 15525 |
ZD391282 | Certificado de análisis | 07/05/2024 | 15525 |
YK382441 | Certificado de análisis | 07/12/2023 | 15525 |
YG368011 | Certificado de análisis | 02/08/2023 | 15525 |
XJ354125 | Certificado de análisis | 26/10/2022 | 15525 |