Learn More
Thermo Scientific™ Resina Ni-IMAC de alta capacidad Pierce™, compatible con EDTA
La resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad Pierce está diseñada para la purificación de proteínas con etiqueta His sobreexpresadas a partir de medios de cultivo celular.
Marca:  Thermo Scientific™ A50586
2222.85 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17193259
  • 2555.00€ / 250 ml
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
La resina Ni-IMAC de alta capacidad Pierce contiene una matriz que es una agarosa entrecruzada al 6 % con propiedades óptimas para las purificaciones por lotes, de columnas de gravedad y columna FPLC de escala investigación/piloto. La resina tiene una alta capacidad de unión (hasta 80 mg de proteína por ml de resina) y puede tolerar altas concentraciones de EDTA y agentes reductores que se utilizan para inhibir las metaloproteasas y estabilizar las proteínas intracelulares sensibles.
Entre las características de la resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad se incluyen:
  • Quelante estable — Utiliza EDTA y DTT hasta 20 mM sin pérdida de rendimiento
  • Compatible con la purificación de proteínas secretadas sobreexpresadas en medios de cultivo celular (p. ej., sistemas de expresión Expi293, ExpiCHO y ExpiSf)
  • Alta capacidad de unión: > 80 mg/ml de capacidad de unión para proteínas recombinantes etiquetadas con His
  • Reutilizable: se puede regenerar hasta 10 veces utilizando el protocolo CIP
El EDTA y agentes reductores como el DTT y el TCEP afectan negativamente al rendimiento de los soportes de Ni-IMAC decapando el metal. Debido a su característica de estabilidad quelante (tolerante al EDTA), la resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad Pierce es especialmente adecuada para purificar proteínas expresadas etiquetadas con His que se secretan en los medios de cultivo celular o para purificar proteínas etiquetadas con His intracelulares que necesitan la presencia del EDTA para mantener la estabilidad y la función. En ambos casos, se pueden purificar grandes cantidades de muestras sin decapar el metal Ni del soporte, lo que proporciona unas producciones uniformes de alta capacidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Quelante estable
250 ml de resina sedimentada, suministrada como 500 ml de pulpa al 50 %. Almacenar a 2–8 °C.
Pierce™
Resina
Agarosa entrecruzada al 6 %
Hielo húmedo
250 mL
Frasco
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Resina Ni-IMAC de alta capacidad Pierce™, compatible con EDTA > 250 mL