Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, WGA
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los kits de aislamiento de glicoproteínas Thermo Scientific™ Pierce utilizan resinas de afinidad con lectina ConA y WGA y tampones optimizados para aislar eficazmente glicoproteínas del suero, tejidos y lisados de cultivos celulares y facilitar así los análisis posteriores.
La glicosilación es una modificación postransduccional que desempeña un papel importante en las funciones biológicas, entre ellas, la regulación inmunitaria, la inflamación, la adhesión de célula a célula y la señalización celular. Los residuos de asparagina (vinculada-N) y de serina/treonina (vinculada-O) se glicosilan durante su paso por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi en sistemas eucariotas y procariotas (por ejemplo, Archaea y Eubacteria). Los glicoconjugados son importantes en la regulación inmunitaria, inflamación, adhesión e inhibición del contacto de célula a célula, señalización de células, protección frente a la degradación proteólica y otros procesos biológicos.
Características destacadas:
Alta recuperación: recuperación equivalente o mayor de glicoproteína que los kits y resinas de lectina de otros proveedores
Rápidos: purificación rápida de glicoproteínas en menos de una hora
Versátiles: aísle varios tipos de muestras; por ejemplo, suero humano y lisado celular
Robustos: la lectina no se filtra de la resina al procesar la muestra
Prácticos: los kits completos incluyen resinas de lectina y columnas de centrifugación con todos los reactivos necesarios
Compatibles con ensayos de proteínas basados en Bradford: no se requiere diálisis o precipitación de proteínas de las glicoproteínas recuperadas antes del ensayo de proteínas
Incluye:
Resina de agarosa granulada ConA o WGA (1,1 ml), tampón de unión/lavado, tampón de elución, columnas de centrifugación para microcentrífugas y accesorios.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Kit de aislamiento de glicoproteínas Pierce, WGA |
Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Aislamiento de glicoproteínas con fuerte afinidad por WGA a partir de 10 muestras de hasta 640 µl (1 a 1,5 mg de proteína total) cada una • Resina de lectina WGA, 1,1 ml • Tampón de unión/lavado (5x), 6,5 ml • Tampón de elución, 5 ml • 10 columnas de centrifugación • 20 tubos de recogida Almacenar a 4 °C. |
Línea de productos | Pierce™ |
Cantidad | 1 kit |
Objetivo | Glucoproteína |
Tipo | Kit de aislamiento de glicoproteínas |
Fase estacionaria | Lectina |
Suficiente para | 10 reacciones |
Formato | Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación |
Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
ZL399016 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 89805 |
AA411292 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 89805 |
ZH387714 | Certificado de análisis | 16/08/2024 | 89805 |
ZD390815 | Certificado de análisis | 24/04/2024 | 89805 |
YK383025 | Certificado de análisis | 07/12/2023 | 89805 |