Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ c-Myc-Tag IP/Co-IP Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de marcador c-Myc para IP/Co-IP Thermo Scientific™ Pierce proporciona la resina de afinidad y los demás reactivos necesarios que facilitan la ejecución de experimentos de inmunoprecipitación (IP) o de coinmunoprecipitación (co-IP) utilizando como cebo una proteína marcada con c-Myc.
Características destacadas:
Específico: el anticuerpo monoclonal anti-c-Myc inmovilizado une la etiqueta de epítopo c-Myc con alta especificidad, proporcionando productos de inmunoprecipitación de alto rendimiento y detección limpia de Western blot
Alta capacidad: resultados excelentes con tan solo 1 μg de anticuerpo anti-c-Myc en modo IP con lisado de control positivo
Riguroso: el kit incluye un lisado de control positivo que contiene GST-c-Myc sobreexpresado para validar los reactivos y el protocolo específico, y las instrucciones proporcionan consejos para planificar otros controles
Resistente: el sistema de afinidad es compatible con IP o Co-IP de varios lisados celulares y sistemas de tampón fisiológicos (no desnaturalizantes); elija kits con o sin tampón de lisis celular de mamíferos
Cómodo y fácil: el kit completo incluye todos los reactivos necesarios, columnas de centrifugación prácticas e instrucciones fáciles de seguir
Incluye:
Reactivo para extracción de proteínas de mamíferos M-PER™ (N.º de catálogo 23625 solamente), resina de agarosa anti-c-Myc, paquete de TBS, tampón de elución, tampón de muestra no reductor para marcador Lane, lisado de control positivo, columnas de centrifugación para microcentrífuga y tubos de recogida
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Kit de marcador c-Myc para IP/Co-IP Pierce |
Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 25 reacciones de IP, cada una con 5 µl de resina (5 µg de anticuerpo anti-c-Myc) • Resina de agarosa anti-c-Myc, 250 µl • Control positivo con etiqueta c-Myc (n.º de cat. 23633), 500 µl • Paquete TBS (hace 500 ml), 1 paquete • Tampón de elución (pH 2,0), 2 x 25 ml • Tampón de acondicionamiento (100x), 5 ml • Tampón de muestra no reductor (5x), 5 ml • Columnas de centrifugación y accesorios, 27 columnas • Tubos de recogida de microcentrífugas, 100 tubos Almacene el control positivo con etiqueta c-Myc a - 80 °C. Almacene el conjunto de aplicaciones a 4 °C. |
ensayo | Purificación por afinidad |
Para utilizar con (equipo) | Microcentrífuga |
Línea de productos | Pierce™ |
Cantidad | 1 kit |
Para utilizar con (aplicación) | «Pull-down» (basado en etiquetas), inmunoprecipitación (IP) |
Objetivo | Específico del objetivo |
Tipo | Kit IP/Co-IP |
Suficiente para | 25 reacciones |