Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin Agarose
Proteína de avidina inmovilizada de unión a la biotina en resina de agarosa en gránulos para métodos de purificación por afinidad que implican proteínas biotiniladas y ligandos.
288.00€ - 880.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 20 µg de unión de biotina por ml de resina |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. No la congele. |
Línea de productos | Pierce™ |
Objetivo | Molécula marcada con biotina |
Tipo | Agarosa de avidina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11846734
|
Thermo Scientific™
20219 |
5 ml |
288.00€
5 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11866734
|
Thermo Scientific™
20225 |
5 x 5 mL |
880.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La agarosa avidina Thermo Scientific™ Pierce es una resina de agarosa granulada de alta calidad para uso en procedimientos de afinidad con biotina.
Información adicional y pedidos en línea
Esta resina de afinidad de avidina es agarosa granulada entrecruzada cuya avidina purificada ha sido covalentemente inmovilizada. Los gránulos de agarosa de unión a biotina se comercializan en columnas preenvasadas o en mezcla de resina. La resina ha sido diseñada para su uso en una variedad de aplicaciones de purificación por afinidad de macromoléculas biotiniladas. Si bien la estreptavidina suele proporcionar un rendimiento superior, la avidina es más eficaz en determinadas situaciones.La avidina es una glicoproteína tetramérica rica en triptófano que está presente en la clara de huevo de gallina y en los tejidos de las aves, y es altamente resistente a la desnaturalización por ácidos o enzimas proteolíticas. La resina de agarosa avidina consiste en avidina purificada inmovilizada sobre agarosa granulada entrecruzada al 6 %. El soporte de afinidad resultante es un producto resistente a fugas, estable a un pH de entre 2 y 11, e ideal para aplicaciones de flujo por gravedad y centrifugación de baja velocidad.
Características destacadas:
- El ligando inmovilizado consiste en avidina purificada procedente de la clara de huevo de gallina
- El soporte es resina de agarosa granulada entrecruzada al 6 % (gránulos de agarosa)
- Se suministra como una pulpa acuosa estable o en columnas preempaquetadas
- Una biotina libre y moléculas biotiniladas con una alta afinidad
Recomendada para:
Unión de anti-transferrina biotinilada procedente de suero; Unión de péptidos biotinilados y elución con una solución de SDS/urea; Hibridación de ARN biotinilado con su ADN complementario y unión a avidina inmovilizada, con la elución subsiguiente de ADN monocatenario; Purificación de ADN bicatenario
Especificaciones
20 µg de unión de biotina por ml de resina | |
Pierce™ | |
Agarosa de avidina | |
Frasco |
Almacenar a 4 °C. No la congele. | |
Molécula marcada con biotina | |
Avidina | |
Afinidad, resina de agarosa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.