Descripción
La agarosa avidina Thermo Scientific™ Pierce es una resina de agarosa granulada de alta calidad para uso en procedimientos de afinidad con biotina.
Información adicional y pedidos en línea
La avidina es una glicoproteína tetramérica rica en triptófano que está presente en la clara de huevo de gallina y en los tejidos de las aves, y es altamente resistente a la desnaturalización por ácidos o enzimas proteolíticas. La resina de agarosa avidina consiste en avidina purificada inmovilizada sobre agarosa granulada entrecruzada al 6 %. El soporte de afinidad resultante es un producto resistente a fugas, estable a un pH de entre 2 y 11, e ideal para aplicaciones de flujo por gravedad y centrifugación de baja velocidad.
Características destacadas:
- El ligando inmovilizado consiste en avidina purificada procedente de la clara de huevo de gallina
- El soporte es resina de agarosa granulada entrecruzada al 6 % (gránulos de agarosa)
- Se suministra como una pulpa acuosa estable o en columnas preempaquetadas
- Una biotina libre y moléculas biotiniladas con una alta afinidad
Recomendada para:
Unión de anti-transferrina biotinilada procedente de suero; Unión de péptidos biotinilados y elución con una solución de SDS/urea; Hibridación de ARN biotinilado con su ADN complementario y unión a avidina inmovilizada, con la elución subsiguiente de ADN monocatenario; Purificación de ADN bicatenario
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. No la congele. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 5 ml |
| Objetivo | Molécula marcada con biotina |
| Tipo | Agarosa |
| Fase estacionaria | Avidina |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |
| Capacidad de unión | 20 µg de unión de biotina por ml de resina |