Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin Agarose
Código de producto. 11866734 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11866734 5 x 5 mL paquete de 5
11846734 5 ml 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11866734 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20225
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Proteína de avidina inmovilizada de unión a la biotina en resina de agarosa en gránulos para métodos de purificación por afinidad que implican proteínas biotiniladas y ligandos.
La agarosa avidina Thermo Scientific™ Pierce es una resina de agarosa granulada de alta calidad para uso en procedimientos de afinidad con biotina.
Información adicional y pedidos en línea
Esta resina de afinidad de avidina es agarosa granulada entrecruzada cuya avidina purificada ha sido covalentemente inmovilizada. Los gránulos de agarosa de unión a biotina se comercializan en columnas preenvasadas o en mezcla de resina. La resina ha sido diseñada para su uso en una variedad de aplicaciones de purificación por afinidad de macromoléculas biotiniladas. Si bien la estreptavidina suele proporcionar un rendimiento superior, la avidina es más eficaz en determinadas situaciones.
La avidina es una glicoproteína tetramérica rica en triptófano que está presente en la clara de huevo de gallina y en los tejidos de las aves, y es altamente resistente a la desnaturalización por ácidos o enzimas proteolíticas. La resina de agarosa avidina consiste en avidina purificada inmovilizada sobre agarosa granulada entrecruzada al 6 %. El soporte de afinidad resultante es un producto resistente a fugas, estable a un pH de entre 2 y 11, e ideal para aplicaciones de flujo por gravedad y centrifugación de baja velocidad.
Características destacadas:
  • El ligando inmovilizado consiste en avidina purificada procedente de la clara de huevo de gallina
  • El soporte es resina de agarosa granulada entrecruzada al 6 % (gránulos de agarosa)
  • Se suministra como una pulpa acuosa estable o en columnas preempaquetadas
  • Una biotina libre y moléculas biotiniladas con una alta afinidad
Recomendada para:
Unión de anti-transferrina biotinilada procedente de suero; Unión de péptidos biotinilados y elución con una solución de SDS/urea; Hibridación de ARN biotinilado con su ADN complementario y unión a avidina inmovilizada, con la elución subsiguiente de ADN monocatenario; Purificación de ADN bicatenario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C. No la congele.
Línea de productos Pierce
Cantidad 5 x 5 mL
Objetivo Molécula marcada con biotina
Tipo Agarosa
Fase estacionaria Avidina
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad de unión 20 µg de unión de biotina por ml de resina