Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de transferencia 1-Step Pierce™
Realice una transferencia semiseca rápida de 10-300 kDa de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce 2G.
Marca:  Thermo Scientific™ 84742
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15185204
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El tampón de transferencia 1-Step Pierce de Thermo Scientific™ está diseñado para la transferencia semiseca rápida de proteínas de 10 a 300 kDa de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente.
Características destacadas: Rápido - la formulación con alta fuerza iónica permite la transferencia de proteínas en 5 a 10 minutos cuando se usa con sistemas de tinción rápidos compatibles semi secos Listo para usar- se suministra como una solución 1X estable y lista para usar a temperatura ambiente Optimizado - diseñado para un rendimiento continuo y fiable con Pierce G2 Fast Blotter Compatible - efectivo con otros dispositivos de transferencia semi secos equipados con fuente de alimentación de alta potencia adecuada Económico - excelente rendimiento sin los consumibles especiales o costosos que se requieren para otros dispositivos de transferencia rápida semi seca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de transferencia 1-Step Pierce
4 mini blots a 50 ml cada uno
Tampón acuoso exclusivo
200 ml
Videos
  • Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
  • Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
SDS
Documentos
Documentos
Manuals
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón de transferencia 1-Step Pierce™ > Pierce 1-Step Transfer Buffer; 200mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.