Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de transferencia de un paso Pierce™
Realice una transferencia semiseca rápida de 10-300 kDa de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce 2G.
40.72€ - 428.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón de transferencia Pierce™ 1-Step, 5 x 1 l, transparente, incoloro, líquido, concentración 1X, de 7 a 9 pH, tipo de gel SDS-PAGE, diseñado para la transferencia rápida semiseca de proteínas de 10 a 300 kDa de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas U de nitrocelulosa o PVDF |
---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15175204
|
Thermo Scientific™
84731 |
1 l |
109.00€
1 litro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15225346
|
Thermo Scientific™
84731X5 |
5 x 1 l |
428.00€
5 litros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15185204
|
Thermo Scientific™
84742 |
200 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El tampón de transferencia 1-Step Pierce de Thermo Scientific™ está diseñado para la transferencia semiseca rápida de proteínas de 10 a 300 kDa de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente.
Cuando se utiliza con el sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente, este tampón proporciona una transferencia de proteínas eficaz de gel a membrana en entre 5 y 10 minutos con una eficacia igual o superior a las técnicas convencionales de transferencia Western blotting. El tampón de transferencia 1-Step Pierce también es compatible con otros dispositivos de transferencia semiseca de proteínas que se emparejan con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada. Estos dispositivos proporcionan una corriente alta constante (de 1,3 a 5,0 amperios) para transferir rápidamente proteínas a través de las condiciones de gran fuerza iónica suministradas por el tampón de transferencia.
Características destacadas:
- Rápida: la formulación de alta fuerza iónica proporciona la transferencia de proteínas de entre 5 y 10 minutos cuando se utiliza con sistemas de transferencia semiseca rápida compatibles
- Listo para su uso: suministrado como una solución 1x estable y lista para su uso a temperatura ambiente
- Optimizada: diseñada para un rendimiento perfecto y fiable con el sistema para efectuar transferencias rápidas Pierce G2
- Compatible: eficaz con otros dispositivos de transferencia semiseca equipados con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
- Económica: excelente rendimiento sin necesidad de los consumibles especiales o costosos que requieren otros dispositivos de transferencia semiseca rápida.
Requerido: sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente (n.º de referencia 62288) u otro dispositivo de transferencia semiseca que esté equipado o emparejado con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
Especificaciones
Tampón de transferencia Pierce™ 1-Step, 5 x 1 l, transparente, incoloro, líquido, concentración 1X, de 7 a 9 pH, tipo de gel SDS-PAGE, diseñado para la transferencia rápida semiseca de proteínas de 10 a 300 kDa de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas U de nitrocelulosa o PVDF |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.