Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de transferencia 1-Step Pierce™
Código de producto. 15225346 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
1 l
5 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15225346 5 x 1 l 5 litros
15175204 1 l 1 litro
15185204 200 ml 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15225346 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 84731X5
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Realice una transferencia semiseca rápida de 10-300 kDa de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce 2G.
El tampón de transferencia 1-Step Pierce de Thermo Scientific™ está diseñado para la transferencia semiseca rápida de proteínas de 10 a 300 kDa de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce
Cuando se utiliza con el sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente, este tampón proporciona una transferencia de proteínas eficaz de gel a membrana en entre 5 y 10 minutos con una eficacia igual o superior a las técnicas convencionales de transferencia Western blotting. El tampón de transferencia 1-Step Pierce también es compatible con otros dispositivos de transferencia semiseca de proteínas que se emparejan con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada. Tales dispositivos proporcionan una alta corriente constante (de 1,3 a 5,0 amperios) para transferir rápidamente las proteínas a través de las condiciones de alta fuerza iónica suministradas por el tampón de transferencia.
Características destacadas:
  • Rápida : la formulación de alta fuerza iónica proporciona la transferencia de proteínas de entre 5 y 10 minutos cuando se utiliza con sistemas de transferencia semiseca rápida compatibles
  • Listo para su uso: suministrado como una solución 1x estable y lista para su uso a temperatura ambiente
  • Optimizada: diseñada para un rendimiento perfecto y fiable con el sistema para efectuar transferencias rápidas Pierce G2
  • Compatible: eficaz con otros dispositivos de transferencia semiseca equipados con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
  • Económica: excelente rendimiento sin necesidad de los consumibles especiales o costosos que requieren otros dispositivos de transferencia semiseca rápida.
Requerido: sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente (n.º de referencia 62288) u otro dispositivo de transferencia semiseca que esté equipado o emparejado con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Tampón de transferencia
Tampón Tampón de transferencia Pierce™ 1-Step
Concentración 1 x
Descripción Pierce™ 1-Step Tampón de transferencia, 5 x 1 L, transparente, incoloro, líquido, concentración 1X, pH 7 a 9, tipo gel SDS-PAGE, diseñado para la transferencia semiseca rápida de proteínas de 10 a 300 kDa desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF.
Formato Líquido
N.º de reacciones 100 miniblots de 50 ml cada uno
Cantidad 5 x 1 l
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de proteínas