Learn More
Sartorius Pipetas electrónicas Picus™ NxT, monocanal
Las pipetas electrónicas Picus™ NxT, monocanal están diseñadas para facilitar la carga de trabajo del usuario y para proteger contra lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
Marca: Sartorius LH-745041
Descripción
El trabajo de laboratorio requiere una repetición de pasos de pipeteo similares que puede causar cansancio en la mano y el brazo y, de esta forma, puede comprometer los resultados. Para minimizar el riesgo, se debe utilizar una pipeta electrónica muy ergonómica para reducir al mínimo el esfuerzo y la tensión. Las Sartorius Picus™ NxT son las pipetas electrónicas ligeras y compactas más sofisticadas y ergonómicas.
- Protección mediante contraseña para programas almacenados
- Últimas gotas de líquido dispensadas mediante soplado repetitivo para la máxima recuperación
- Incluye botón de funcionamiento con una sola pulsación y mecanismo de expulsión de pipeta electrónico muy ligero
- Incluye dispositivo de seguimiento de placa para la dispensación de placas de micropocillos
- Control electrónico de pistón y freno para un pipeteado preciso
- Filtros Safe-cone para evitar la contaminación
- Rueda de ajuste para ajuste de volumen y navegación
- Gama de modos de pipeteo para diluir y valorar en dispensación en serie
- Interfaz de usuario intuitiva en una selección de opciones de idioma: Inglés, francés, alemán, ruso y chino
- Certificado de calibración de 3 puntos con acreditación
- Con tecnología RFID para permitir la gestión de recursos
Aplicaciones:
PCR y otras técnicas de ADN/ARN, ELISA, análisis de proteínas y cultivo celular
Certifications
Marcado CE
Servicio Técnico
2 año
Especificaciones
Individual | |
Diseño universal, Safetyspace, Optifit | |
Amarillo | |
1 | |
No estéril | |
De 5 a 120 μl |
Certificado de calibración acreditada en 3 puntos | |
No autoclavable | |
No | |
Picus™ NxT | |
Pipetas electrónicas |