Learn More
Solución de sal tamponada, Farmacopea europea pH 7,2, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Marca:  Fisher Chemical SOL 075 1L
Código de producto. 12990714
  • 184.00€ / 1000 ml
Especificaciones
Buffered salt solution
1000 mL
Eu. farmacopea Referencia
7.2
Frasco
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Solución de sal tamponada, Farmacopea europea pH 7,2, Fisher Chemical™ >