Learn More
Uvex™ Guante de seguridad Phynomic AirLite C ESD
Uvex phynomic Airlite ESD es un guante de seguridad ligero que ofrece una notable diferencia en la comodidad del usuario.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 388 (3 X 4 2 C) y DIN EN 16350:2014 |
---|---|
Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
Color | Azul, Negro |
Material | Poliamida, Elastano, Carbono |
Descripción
- The lightest and most sensitive uvex phynomic cut protection glove in Cut Level C
- Outer material made from innovative Dyneema Diamond 2.0 cut protection fibers, polyamide, elastane and carbon
- Breathable 'airLite' aqua-polymer coating on palm and fingertips
- Safety glove free from glass and steel fibers
- Safety glove with touchscreen function – for use on almost all screens, tablets and mobile phones
- Safety glove with ESD function in line with DIN EN 16350:2014 – protects workpiece against electrostatic charge
- High cut protection (Level C)
- Good grip in dry and slightly damp areas
- Free from accelerators, and health protection and skin compatibility dermatologically approved (proDERM)
- Very lightweight and breathable safety glove
- Outstanding sensitivity thanks to new breathable 'airLite' aqua-polymer coating combined with fine liner (18 gauge)
- Safety gloves with knitted cuff and ergonomic fit
Especificaciones
EN 388 (3 X 4 2 C) y DIN EN 16350:2014 | |
Espuma Aqua-Polymer | |
Azul, Negro | |
Poliamida, Elastano, Carbono |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Uvex™ Guante de seguridad Phynomic AirLite C ESD