Learn More
Brady™ BradyGlo™ Photoluminescent Polyester Glow-in-the-dark Warning Tape
BradyGlo™ B-324 Warning Tape exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications and standards for 10+ hour glow requirements.
69.55€ - 137.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM E– 2072-00/ASTM E– 2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, resolución de la OMI A.752(18), ISO/CD 15370, Comité de Seguridad Marítima CSM.27(61), DIN 67 510 (Partes 1-4) y parte 2 estándar 002 PSPA |
---|---|
Descripción | Cinta de advertencia que brilla en la oscuridad |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Sensible a la presión |
Color | Glow |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11791955
|
Brady™
224071 |
25 mm |
69.55€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11701965
|
Brady™
224072 |
50 mm |
137.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Especificaciones
ASTM E– 2072-00/ASTM E– 2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, resolución de la OMI A.752(18), ISO/CD 15370, Comité de Seguridad Marítima CSM.27(61), DIN 67 510 (Partes 1-4) y parte 2 estándar 002 PSPA | |
Acrílico, Sensible a la presión | |
Poliéster | |
Para señales de salida y dirección, identificación de alarmas de incendios y extintores, marcas de caminos de salida de baja ubicación y sistemas direccionales para rutas de escape o evacuación. Usos recomendados de las marcas de seguridad fotoluminiscentes | |
-40°C | |
1 unidad | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,049 mm | |
9 m |
Cinta de advertencia que brilla en la oscuridad | |
Glow | |
Cinta de advertencia que brilla en la oscuridad | |
121 unidades Gardner, 60° | |
1 Roll | |
-40°F to +176°F | |
0.0079 in. | |
10 yd. |