Learn More
Brady™ BradyGlo™ Cinta de advertencia de poliéster fotoluminiscente que brilla en la oscuridad
Código de producto. 11791955 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11791955 25 mm 1 rollo
11701965 50 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11791955 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 224071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.70€
    69.52€ / 1 rollos
    Ahorro 1.18€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
BradyGlo™ La cinta de advertencia B-324 excede ASTM E 2072-00 Especificaciones y estándares estándar para requisitos de brillo de más de 10 horas.
  • Excede ASTM Especificaciones estándar E 2072-00 así como las siguientes normas para requisitos de brillo de más de 10 horas: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, Resolución A de la OMI. 752(18), ISO/CD 15370, Norma PSPA 002 Parte 2 1993 Clase A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Partes 1-4, NFPA 101 Código de seguridad de vida 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 y Lloyd's Register Cert. 01/6007
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E– 2072-00/ASTM E– 2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, resolución de la OMI A.752(18), ISO/CD 15370, Comité de Seguridad Marítima CSM.27(61), DIN 67 510 (Partes 1-4) y parte 2 estándar 002 PSPA
Descripción Cinta de advertencia que brilla en la oscuridad
Tipo de adhesivo Acrílico, Sensible a la presión, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Fotoluminiscente
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Cinta fotoluminiscente
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para señales de salida y dirección, identificación de alarmas de incendios y extintores, marcas de caminos de salida de baja ubicación y sistemas direccionales para rutas de escape o evacuación. Usos recomendados de las marcas de seguridad fotolumini
Satinado 121 unidades Gardner, 60°
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 rollo
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0079 in
Grosor (métrico) 0,049 mm
Dimensiones (L x An) 9.14 m x 25.40 mm
Longitud (imperial) 10 yd.
Longitud (métrico) 9 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (imperial) 0,63 in
Altura (métrico) 16 mm
Alternate Part Number CINTA LUMINOSA W25MMXL9.1M