Learn More
Brady™ BradyGlo™ Photoluminescent Polyester Glow-in-the-dark Warning Tape
Código de producto. 11701965
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11701965 50 mm 1 rollo
11791955 25 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11701965 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 224072
BradyGlo™ B-324 Warning Tape exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications and standards for 10+ hour glow requirements.
  • Exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E– 2072-00/ASTM E– 2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, resolución de la OMI A.752(18), ISO/CD 15370, Comité de Seguridad Marítima CSM.27(61), DIN 67 510 (Partes 1-4) y parte 2 estándar 002 PSPA
Descripción Cinta de advertencia que brilla en la oscuridad
Tipo de adhesivo Acrílico, Sensible a la presión, Permanent
Recubrimiento None
Color Glow
Pantalla Blank
Acabado Matte
Formato Roll
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Cinta de advertencia que brilla en la oscuridad
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para señales de salida y dirección, identificación de alarmas de incendios y extintores, marcas de caminos de salida de baja ubicación y sistemas direccionales para rutas de escape o evacuación. Usos recomendados de las marcas de seguridad fotoluminiscentes
Satinado 121 unidades Gardner, 60°
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 rollo
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0079 in
Grosor (métrico) 0,049 mm
Dimensions (LxW) 9.14 m x 50.80 mm
Longitud (imperial) 10 yd.
Longitud (métrico) 9 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 2 in
Altura (imperial) 1.02 in.
Altura (métrico) 26 mm