missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-p27 Kip1 (Ser10) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen 346300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Phospho-p27 Kip1 (Ser10) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-p27 Kip1 (Ser10) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Especificaciones
Phospho-p27 Kip1 (Ser10) | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Cdkn1b | |
AA408329; AI843786; Cdki1b; CDKN1B; CDKN4; CDN1B; cyclin dependent kinase inhibitor 1B; cyclin-dependent kinase inhibitor 1B; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27 Kip1); Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1); cyclin-dependent kinase inhibitor p27; Cyclin-dependent kinase inhibitor p27 Kip1; cyclin-dependent kinase inhibitor p27/Kip1; KIP1; MEN1B; MEN4; p27; P27 CDKN1B; p27(KIP1); p27Kip1 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
1027, 12576, 83571 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.25 mg/mL | |
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4 | |
P46414, P46527 | |
Cdkn1b | |
Synthetic peptide encompassing the phosphorylated Ser10 residue of p27/Kip1. | |
50 μg | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA404949 | Certificado de análisis | 28/01/2025 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Phospho-p27 Kip1 (Ser10) Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 50 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido