missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-GYS1 (Ser641) Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
135.00€ - 360.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-GYS1 (Ser641) |
---|---|
Concentración | 300 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17701089
|
Proteintech
28855-1-AP-20UL |
20 μL |
135.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17791079
|
Proteintech
28855-1-AP-100UL |
100 μL |
360.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Phospho-GYS1 (Ser641) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-GYS1 (Ser641) in Human samples. It is validated for WB, ELISAEspecificaciones
Phospho-GYS1 (Ser641) | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
IgG | |
Protein A purification | |
Antibody |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
2997 | |
Primary | |
Store at -20°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Phospho-GYS1 (Ser641) Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech