Learn More
Solución de fosfato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphate |
Envase | Frasco |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | PO43- |
Concentración | 1 g/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de sodio |
Solvent or Matrix | Water |
Cantidad | 100 mL |
Título del producto
Solución de fosfato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido