Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato)10X, libre de ARNasa
Descripción
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. Phosphate-buffered saline with EDTA is used to disengage attached and clumped cells. It is also used in cell culturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Dilución | 10 X |
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfato |
Cantidad | 250 ml |
Formulario | Líquido |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
T27L510 | Certificado de análisis | 22/07/2025 | J62851.AK,J62851.AP |
R24L519 | Certificado de análisis | 20/05/2025 | J62851.AK,J62851.AP |
X23K524 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | J62851.AK,J62851.AP |
W06K549 | Certificado de análisis | 19/09/2024 | J62851.AK,J62851.AP |
Q04K530 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J62851.AK,J62851.AP |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La ciencia ya es suficientemente difícil Sus biorreactivos no deberían serlo
Rendimiento fiable. Precios especiales. Investigadores más felices.Promo Code: 24128Expires: 2025-08-31
New Offer Ahorrar ahora