Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 10X, pH 7,4, para Western blot
Para el lavado de Western blot
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60801.K7
160.86 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Incolora | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
Para el lavado de Western blot. | |
Líquido |
10 X | |
4 l | |
7,4 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P29L512 | Certificado de análisis | 17/05/2025 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
Z27K524 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
Z27K523 | Certificado de análisis | 21/01/2025 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
Y18K553 | Certificado de análisis | 06/12/2024 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
U25K530 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |