Learn More
Solución tampón de fosfato, 1 M Farmacopea europea pH 8, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12930734
1000 mL
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 1000 mL
Título del producto
Solución tampón de fosfato, 1 M Farmacopea europea pH 8, Fisher Chemical™ >