Learn More
Solución tampón de fosfato, 0,063 M Farmacopea europea pH 7, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphate buffer solution |
CAS | 7732-18-5 |
Concentración | 0.063M |
pH | 7 |
Cantidad | 1000 mL |
Envase | Frasco |
Grado | Eu. farmacopea Referencia |
Título del producto
Solución tampón de fosfato, 0,063 M Farmacopea europea pH 7, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido