Learn More
Solución tampón de fosfado de pH 6,8, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12940704
Solución tampón de fosfado de pH 6,8, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12940704 Tienda Fisher Chemical Productos
1000 mL, 1000 ml
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. 12940704
Marca: Fisher Chemical SOL 060 1L
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
pH 6.8
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL
Tipo de solución Tampón
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1092909 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/03/2025 Código de productoSOL 060 1L
Número de lote1002235 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoSOL 060 1L
Título del producto
Solución tampón de fosfado de pH 6,8, Fisher Chemical™ >