Learn More
Solución tampón de fosfado de pH 3,5, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
pH | 3.5 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1000 mL |
Tipo de solución | Tampón |
Título del producto
Solución tampón de fosfado de pH 3,5, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido