Learn More
Phosphate Buffer, pH 7, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | Boiling Point: 100°C |
Color | Incolora |
pH | 7 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 500 mL |
Tipo de solución | Buffer |
Formulación | pH 7 (±0.02/20°C) Phosphate |
Olor | Odorless |
Trazabilidad según el NIST | Yes |
Mostrar más |
Título del producto
Phosphate Buffer, pH 7, Chem Lab™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido