Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,4 Código de producto.: 15483159
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,4
Código de producto. p-7076542
500mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15483159
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60380.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Se utiliza habitualmente en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Útil junto con fosfato de sodio, dibásico en la preparación de tampones biológicos. Se utiliza en muchas aplicaciones, incluida la purificación de anticuerpos.
This buffer is widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. It is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfato
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Completamente miscible en agua.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,4 >