missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHF1 Mouse anti-Human, Clone: 2G7, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00005252-M04A.200uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant PHF1.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
PHF1 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
ascites with no preservative | |
NM_024165 | |
PHF1 | |
PHF1 (NP_077084, 2 a.a. ∼ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
RUO | |
5252 | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Ascites |
ELISA, Western Blot | |
2G7 | |
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant PHF1. | |
PHF1 | |
MTF2L2/PCL1/PHF2 | |
Mouse | |
200 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
PHF1 Mouse anti-Human, Clone: 2G7, Abnova™ > 200uL
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido