Learn More
Uvex Gafas de patillas
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
:
Tinción de lente: Transparente
Descripción
- El protector ocular X-Tended Eyeshield, es decir, el componente blando inyectado directamente en la lente, envuelve la frente y ofrece una protección óptima frente a la penetración de partículas.
- Las patillas de forma ergonómica con extremos flexibles, puente nasal blando y flexible, ofrecen un confort aún mayor y garantizan el ajuste antideslizante de las gafas.
- Sin embargo, las uvex pheos cx2 también convencen por su diseño deportivo.
- Su atractivo diseño permite una elevada aceptación de las gafas, lo que en combinación con su gran comodidad proporciona un elevado confort de uso.
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Uncoated |
Tinción de lente | Clear |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Polypropylene, TPE |
Protección UV | UV400 |
Frame Type | Sport |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Título del producto
Uvex Gafas de patillas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido